Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 83-38-5 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMIL | Clc1cccc(Cl)c1C=O |
| IUPAC navn | 2,6-dichlorobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |