Få mere at vide
2,6-Dichlorobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30378831
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30378831 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30378831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4318502.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorobenzaldehyde
CAS 83-38-5
Molekylær formel C7H4Cl2O
Mængde 2.5 g
Synonym o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
SMIL Clc1cccc(Cl)c1C=O
IUPAC navn 2,6-dichlorobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 175.01
Formel vægt 173.9639