Få mere at vide
2,6-Dichloranilin, TRC
Artikelnummer. 30137468
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137468 50 g
17929639 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
undefined
Product Code. 30137468 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD43180550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-31-1
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N
Molekylvægt (g/mol) 162.02
Synonym 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), 2,6-Dichlorophenylamine, 2,6-Dichlorobenzenamine
IUPAC navn 2,6-dicloranilin
SMIL Nc1c(Cl)cccc1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroaniline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Formel vægt 160.9799