Få mere at vide
2,6-dichloranilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30458985
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458985 4 x 25 mg
18013910 100 mg
18053800 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458985 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.2100254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,6-dichloranilin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroaniline
CAS 608-31-1
Analyt- eller komponentnavne 2,6-Dichloroaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1c(Cl)cccc1Cl
IUPAC navn 2,6-dicloranilin
Molekylvægt (g/mol) 162.02
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 160,9799 g/mol