Få mere at vide
2,6-dichloranilin, Mikromol™
Description
2,6-dichloranilin
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloroaniline |
| CAS | 608-31-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichloroaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl2 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Clonidine Hydrochloride Imp. C (EP), Clonidine Imp. C (EP), 2,6-Dichloroaniline, Clonidine Hydrochloride Impurity C, Clonidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dicloranilin |
| Show More |