Få mere at vide
2,6-dichloranilin, 98%
Artikelnummer. 11499423
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499423 25 g 25g
11409433 100 g 100g
11419433 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11499423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12320.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162,01 g/mol
2,6-dichloranilin anvendes i den farmaceutiske industri til syntese af antibakterielle midler af lomefloxacin, Lee urinsyre og clonidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-dichloranilin anvendes i den farmaceutiske industri til syntese af antibakterielle midler af lomefloxacin, Lee urinsyre og clonidin
.
Opløselighed Opløseligt i vand (1,6 g
/L ved 20 C), dimethylsulfoxid °og methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-31-1
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.01
MDL nummer MFCD00007675
InChI nøgle JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
PubChem CID 11846
ChEBI CHEBI:46630
IUPAC navn 2,6-dichloranilin
SMIL NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloroaniline
Smeltepunkt 37 °C til 40 °C
Kogepunkt 97 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 118 °C (244 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3442
Beilstein 775084
Formel vægt 162.02
Procent renhed 98%