missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3 |
| CAS | 77435-48-4 |
| Molekylær formel | C6 D3 H2 Cl2 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-dichloro- (9CI), 2,6-Dichlorobenzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-Dichloroaniline-3,4,5-d3, 2,6-Dichloroaniline-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(N)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-3,4,5-trideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.0351 |
| Formel vægt | 163.9987 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?