Få mere at vide
2',6'-Dichloroacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',6'-Dichloroacetanilide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-5(12)11-8-6(9)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 202.9905 |