missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine |
| CAS | 39075-78-0 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl2 N3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2,6-Dichloro-phenyl)guanidine, Guanidine, N-(2,6-dichlorophenyl)-, Guanidine, (2,6-dichlorophenyl)- (9CI), N-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, (2,6-Dichlorophenyl)guanidine, 1-(2,6-Dichlorophenyl)guanidine, St 2075 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12) |
| SMIL | NC(=Nc1c(Cl)cccc1Cl)N |
| IUPAC navn | 2-(2,6-dichlorophenyl)guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.057 |
| Formel vægt | 203.002 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?