Få mere at vide
2,6-Dichloro-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1798004-92-8 |
| Molekylær formel | C12H8Cl3N3O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl3N3O/c1-6-4-5-16-11(15)9(6)18-12(19)7-2-3-8(13)17-10(7)14/h2-5H,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | O=C(NC1=C(Cl)N=CC=C1C)C2=CC=C(Cl)N=C2Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)nicotinamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.57 |
| Formel vægt | 314.97 |