Få mere at vide
2,6-dichlor-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid, TRC
Artikelnummer. 30137885
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137885 250 mg
30011270 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434225250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1037184-07-8
Molekylær formel C14 H19 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 288.21
Synonym (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, Bupivacaine Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC navn 2,6-dicloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamid
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2,6-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H19Cl2NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)17-14(18)12(16)8-3-4-9-15/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Formel vægt 287.0844
Procent renhed >95%