Få mere at vide
2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)benzeneacetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl3N/c15-10-6-4-9(5-7-10)11(8-18)14-12(16)2-1-3-13(14)17/h1-7,11H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 294.9722 |