Få mere at vide
2,6-diclor-alfa-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzenacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30384977
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30384977 50 g
1 options
Artikelnummer. 30384977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43413550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile
CAS 103317-59-5
Molekylær formel C14H7Cl3N2O2
Mængde 50 g
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 341.58
Formel vægt 339.9573