missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dichloro-Alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetamide |
| CAS | 112206-56-1 |
| Molekylær formel | C17H11Cl3N4O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Cl3N4O3/c18-9-3-1-8(2-4-9)14(16(21)26)15-11(19)5-10(6-12(15)20)24-17(27)23-13(25)7-22-24/h1-7,14H,(H2,21,26)(H,23,25,27) |
| SMIL | NC(=O)C(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.65 |
| Formel vægt | 423.9897 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?