Få mere at vide
2,6-Dichloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine |
| CAS | 20419-68-5 |
| Molekylær formel | C10H10Cl2N4O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Dichloro-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine, NSC 112526 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10Cl2N4O/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)6-3-1-2-4-17-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | Clc1nc(Cl)c2ncn(C3CCCCO3)c2n1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-9-(oxan-2-yl)purine |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.12 |
| Formel vægt | 272.0232 |