Få mere at vide
2,6-Dichloro-9-isopropylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-9-isopropylpurine |
| CAS | 203436-45-7 |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl2 N4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-3-11-5-6(9)12-8(10)13-7(5)14/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)n1cnc2c(Cl)nc(Cl)nc12 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-9-propan-2-ylpurine |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.08 |
| Formel vægt | 230.0126 |