missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dichloro-9-isopropylpurine, TRC

Artikelnummer. 30378236
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378236 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378236 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434870500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-9-isopropylpurine
CAS 203436-45-7
Molekylær formel C8 H8 Cl2 N4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-3-11-5-6(9)12-8(10)13-7(5)14/h3-4H,1-2H3
SMIL CC(C)n1cnc2c(Cl)nc(Cl)nc12
IUPAC navn 2,6-dichloro-9-propan-2-ylpurine
Molekylvægt (g/mol) 231.08
Formel vægt 230.0126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.