Få mere at vide
2,6-Dichloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 3056-18-6 |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl2 N4 O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl2N4O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(17)20-16(18)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)nc(Cl)nc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(2,6-dichloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.23 |
| Formel vægt | 446.0396 |