Få mere at vide
2,6-Dichloro-7-deazapurine, 98+%
Artikelnummer. 15461329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461329 5 g 5g
15451329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64227.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 90213-66-4 | C6H3Cl2N3 | 188.011 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO, ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90213-66-4
Molekylær formel C6H3Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 188.011
MDL nummer MFCD08059278
InChI nøgle GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
IUPAC navn 2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMIL C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Smeltepunkt 247°C to 250°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.01
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid