Få mere at vide
2,6-dichlor-5-fluornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728825
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10728825 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10728825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07724EB
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-5-fluoronicotinic acid
CAS 82671-06-5
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H2Cl2FNO2
Mængde 25 g
Synonym 2,6-dichloro-5-fluoronicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10943, acmc-1bluq, ksc448a5j, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinicacid
InChI nøgle LTDGKGCHRNNCAC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2,6-dichlor-5-fluorpyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 209.985
PubChem CID 2733659
Formel vægt 209.99
Procent renhed 97%