Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15279906 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15279906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 39890-98-7
Kogepunkt 70°C to 75°C (25.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H2Cl2F3N
MDL nummer MFCD00042246
Mængde 1 g
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, 4-trifluoromethyl-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethylpyridine, acmc-1air6, abbypharma ap-30-1899, pyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
InChI nøgle KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
IUPAC navn 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 215.98
PubChem CID 520968
Formel vægt 215.99
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.