Få mere at vide
2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10715283
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10715283 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10149032 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10205624 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10715283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06360DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-67-5
Molekylær formel C6H3Cl2F3N2
Molekylvægt (g/mol) 231.00
MDL nummer MFCD00173957
InChI nøgle BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735898
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
SMIL NC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2205, 2,6-dichloro-3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl
Formel vægt 231
Procent renhed 97%