Få mere at vide
2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)nicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 241 |
| Procent renhed | 97% |