Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 24279-39-8 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2F3N |
| MDL nummer | MFCD00052918 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.01 |
| Procent renhed | 98% |