Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31341402
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31341402 1 g
31340503 5 g
31338913 250 mg
31337946 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31341402 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD102621g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 99479-66-0
Molekylær formel C7H4Cl2F3NO
MDL nummer MFCD00190128
Mængde 1 g
SMIL NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 246.01
Procent renhed 95%