Få mere at vide
(2,6-dichlor-4-pyridyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10166962
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10166962 250 mg 250mg
10730514 1 g 1g
10614205 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10166962 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01034CB
Kemiske identifikatorer
CAS 101990-69-6
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.012
MDL nummer MFCD00052638
InChI nøgle YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
PubChem CID 2794840
IUPAC navn (2,6-dichlorpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.02
Procent renhed 95%