Få mere at vide
2,6-diclor-4-pyridinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30385154
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385154 5 g
30375701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4364355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101990-69-6
Molekylær formel C6H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 178.02
Synonym (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloropyrid-4-ylcarbinol
IUPAC navn (2,6-dichloropyridin-4-yl)methanol
SMIL OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Formel vægt 176.97