Få mere at vide
2,6-dichlor-4-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426240 5 g 5g
11416240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27131.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25194-01-8 | Molecular Formula: C5H2Cl2N2O2 | Molecular Weight: 192.983 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25194-01-8
Molekylær formel C5H2Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.983
MDL nummer MFCD05670545
InChI nøgle BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro, 2 6-dichloro-4-nitropyridine, ksc555c7j, 4-nitro-2,6-dichloro-pyridine, pyridine,2,6-dichloro-4-nitro, 2,6-dichloro-4-nitropyridine
PubChem CID 3841070
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-nitropyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Smeltepunkt 94 °C til 98 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 192.99
Procent renhed 97%