missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-dichlor-4-nitropyridin-1-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide |
| CAS | 2587-01-1 |
| Molekylær formel | C5 H2 Cl2 N2 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro-, 1-oxide, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine N-oxide, NSC 136570, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2N2O3/c6-4-1-3(9(11)12)2-5(7)8(4)10/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)[n+]([O-])c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dicloro-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.99 |
| Formel vægt | 207.9442 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?