missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-dichlor-4-nitropyridin-1-oxid, TRC

Artikelnummer. 30374419
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374419 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356202G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide
CAS 2587-01-1
Molekylær formel C5 H2 Cl2 N2 O3
Mængde 2 g
Synonym Pyridine, 2,6-dichloro-4-nitro-, 1-oxide, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine N-oxide, NSC 136570, 2,6-Dichloro-4-nitropyridine-1-oxide
InChI formel InChI=1S/C5H2Cl2N2O3/c6-4-1-3(9(11)12)2-5(7)8(4)10/h1-2H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)[n+]([O-])c(Cl)c1
IUPAC navn 2,6-dicloro-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 208.99
Formel vægt 207.9442
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.