Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-nitroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-nitroanisole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(8)2-4(10(11)12)3-6(7)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 220.9646 |