Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-nitroaniline, 95%
Artikelnummer. 11435697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435697 500 g 500g
11494060 25 g 25g
11425697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24283.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
Det bruges som farvestof, landbrugs- og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farvestof, landbrugs- og farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-30-9
Molekylær formel C6H4Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 207.01
MDL nummer MFCD00007677
InChI nøgle BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-nitroanilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 185°C to 192°C
Kogepunkt 130°C (2 mmHg)
Lugt Recognizable
Mængde 500 g
Beilstein 1459581
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 207.02
Procent renhed 95%