Få mere at vide
2,6-dichlor-4-nitroanilin, 95%
Artikelnummer. 11425697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425697 100 g 100g
11494060 25 g 25g
11435697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24283.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207,01 g/mol
Det bruges som farvestof, landbrugs- og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farvestof, landbrugs- og farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-30-9
Molekylær formel C6H4Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 207.01
MDL nummer MFCD00007677
InChI nøgle BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-nitroanilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 185 °C til 192 °C
Kogepunkt 130 °C (2 mmHg)
Lugt Genkendelig
Mængde 100 g
Beilstein 1459581
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 207.02
Procent renhed 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dichloro-4-nitro
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.