Få mere at vide
2,6-diclor-4-nitraminopyridin, TRC
Artikelnummer. 30382683
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382683 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4356151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitraminopyridine
CAS 2587-03-3
Molekylær formel C5 H3 Cl2 N3 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-4-1-3(9-10(11)12)2-5(7)8-4/h1-2H,(H,8,9)
SMIL [O-][N+](=O)Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
IUPAC navn N-(2,6-dichloropyridin-4-yl)nitramid
Molekylvægt (g/mol) 208
Formel vægt 206.9602