Få mere at vide
2,6-diclor-4-nitraminopyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-nitraminopyridine |
| CAS | 2587-03-3 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-4-1-3(9-10(11)12)2-5(7)8-4/h1-2H,(H,8,9) |
| SMIL | [O-][N+](=O)Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dichloropyridin-4-yl)nitramid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208 |
| Formel vægt | 206.9602 |