missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-diclor-4-nitraminopyridin, TRC

Artikelnummer. 30378716
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378716 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435615500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-nitraminopyridine
CAS 2587-03-3
Molekylær formel C5 H3 Cl2 N3 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl2N3O2/c6-4-1-3(9-10(11)12)2-5(7)8-4/h1-2H,(H,8,9)
SMIL [O-][N+](=O)Nc1cc(Cl)nc(Cl)c1
IUPAC navn N-(2,6-dichloropyridin-4-yl)nitramid
Molekylvægt (g/mol) 208
Formel vægt 206.9602
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.