Få mere at vide
2,6-dichlor-4-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438338
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438338 1 g 1g
15448338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61767.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39621-00-6
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD09264302
InChI nøgle GTHRJKYVJZJPCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10898997
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Synonym 2,6-dichloro-4-picoline, 2,6-dichloro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-methyl, pubchem5534, acmc-209j6i, pydc11, pyridine,2,6-dichloro-4-methyl, 2,6-bis chloranyl-4-methyl-pyridine
Formel vægt 162.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof