Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 11431540
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431540 1 g 1g
11441540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26946.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98027-84-0 | C5H2Cl2IN | 273.882 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98027-84-0
Molekylær formel C5H2Cl2IN
Molekylvægt (g/mol) 273.882
MDL nummer MFCD07368400
InChI nøgle NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-iodo-pyridine, 2 6-dichloro-4-iodopyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-iodo, pubchem17648, 2,6 dichloro-4-iodo pyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine,, 4-iodo-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-iodopyridine
PubChem CID 11737393
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-iodpyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Smeltepunkt 161°C to 165°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 273.89
Procent renhed 97%