Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-fluorophenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-fluorophenylboronic acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BCl2FO2/c8-4-1-3(10)2-5(9)6(4)7(11)12/h1-2,11-12H |
| Formel vægt | 207.9665 |