Få mere at vide
2,6-Dichloro-4-fluorophenol, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10227130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10227130 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10227130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294300100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-4-fluorophenol
Navn note 99%
CAS 392-71-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3Cl2FO
Lineær formel Cl2C6H2(F)OH
MDL nummer MFCD00010675
Mængde 10 g
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
InChI nøgle BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
IUPAC navn 2,6-dichloro-4-fluorophenol
Molekylvægt (g/mol) 180.987
PubChem CID 94950
Formel vægt 180.99
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Shiny Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.