Få mere at vide
2,6-diclor-4-fluorphenol, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4-fluorophenol |
| Smeltepunkt | 47 °C til 51 °C |
| Kogepunkt | 142 °C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | 103 °C (95 °C) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2046856 |
| Synonym | phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185 |
| Formel vægt | 180.99 |
| Vis mere |