Få mere at vide
2,6-diclor-4-fluorphenol, 98 %
Artikelnummer. 11473267
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473267 5 g 5g
11483267 25 g 25g
11493267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16193.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180,987 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-71-2
Molekylær formel C6H3Cl2FO
Molekylvægt (g/mol) 180.987
MDL nummer MFCD00010675
InChI nøgle BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94950
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-fluorphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Smeltepunkt 47 °C til 51 °C
Kogepunkt 142 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2046856
Synonym phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Formel vægt 180.99
Procent renhed 98%