Få mere at vide
2,6-dichlor-4-(chlormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10758645 5 g 5g
10497622 250 mg 250mg
10141172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00840DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 101990-72-1
Molekylær formel C6H4Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 196.455
InChI nøgle UYBVOPLURVHJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-chloromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl, acmc-20dwvl, 2,6-dichloro-isonicotinyl chloride, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-pyridine, 4-chloromethyl-2,6-dichloropyridine, pyridine, 2,6-dichloro-4-chloromethyl-9ci, pyridine,2,6-dichloro-4-chloromethyl
PubChem CID 2794626
IUPAC navn 2,6-dichlor-4-(chlormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 196.46
Procent renhed 95%