Få mere at vide
2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-4,8-dipiperidino-pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| CAS | 7139-02-8 |
| Molekylær formel | C16 H20 Cl2 N6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-dichloro-4,8-di-1-piperidinyl-, Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-dichloro-4,8-dipiperidino- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dichloro-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,6-Dichloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20Cl2N6/c17-15-20-12-11(13(21-15)23-7-3-1-4-8-23)19-16(18)22-14(12)24-9-5-2-6-10-24/h1-10H2 |
| SMIL | Clc1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.28 |
| Formel vægt | 366.1127 |