Få mere at vide
2,6-dichlor-4-(4-fluorbenzoyl)pyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418075
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418075 250 mg 250mg
15415097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418075 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32374.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1099597-81-5
MDL nummer MFCD11100517
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-4-(4-fluorobenzoyl)pyrimidine
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Molekylær formel C11H5Cl2FN2O
Mængde 250 mg
Formel vægt 271.08
Procent renhed 95%