Få mere at vide
2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334386
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334386 1 g 1g
11344386 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11334386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20003.03
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55304-75-1 | Molekylformel: C6H2Cl2F3N | Molekylvægt: 215,98 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55304-75-1
Molekylær formel C6H2Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 215.98
MDL nummer MFCD00042245
InChI nøgle UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl pyridine, puriss, pubchem9238, acmc-20a2ib, 2,6-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 1810337
IUPAC navn 2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 194 °C til 196 °C
Brydningsindeks 1.4845
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1570287
Formel vægt 215.99
Procent renhed 98%