Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-nitropyridine, 97%
Artikelnummer. 11414787
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414787 10 g 10g
11424787 50 g 50g
11434787 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21255.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16013-85-7 | C5H2Cl2N2O2 | 192.983 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16013-85-7
Molekylær formel C5H2Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.983
MDL nummer MFCD00006234
InChI nøgle SHCWQWRTKPNTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-nitro, 3-nitro-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-nitro pyridine, zlchem 223, pubchem9234, acmc-209dko, 2,6-dichloronitropyridine, dichloronitropyridine, ksc174q3n
PubChem CID 85239
IUPAC navn 2,6-dichlor-3-nitropyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Formel vægt 192.99
Procent renhed 97%