Få mere at vide
2,6-dichlor-3-nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372406 5 g 5g
11362406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06186.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5866-98-8 | Molekylformel: C7H2Cl2N2O2 | Molekylvægt: 217,005 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5866-98-8
Molekylær formel C7H2Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.005
MDL nummer MFCD00051513
InChI nøgle NSKVWZIEYFSHIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitrobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,6-dichloro-3-nitro, acmc-1ala2, dichloronitrobenzenecarbonitrile, 2,6-dichloro-3-nitorbenzonitirle, 2,6-bis chloranyl-3-nitro-benzenecarbonitrile
PubChem CID 4461932
IUPAC navn 2,6-dichlor-3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 106 °C til 109 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2113045
Formel vægt 217.01
Procent renhed 98%