Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-methylpyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477778
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477778 1 g 1g
15487778 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61271.03
Request Bulk or Custom Format
2,6-Dichlor-3-methylpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-dichlor-3-methylpyridin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58584-94-4
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.01
MDL nummer MFCD00137847
InChI nøgle KNIKCOPEHZTQJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-methyl, pubchem24157, 2,6-dichloro-3-picoline, acmc-1b02p, ksc608k6n, pyridine,2,6-dichloro-3-methyl, 2,6-bis chloranyl-3-methyl-pyridine, 2,6-dichloro-5-methylpyridine
PubChem CID 817088
IUPAC navn 2,6-dichlor-3-methylpyridin
SMIL CC1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 162.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof