Få mere at vide
2,6-Dichloro-3-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloro-3-methylaniline |
| CAS | 64063-37-2 |
| Molekylær formel | C7H7Cl2N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-3-methyl-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Cl)c(N)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-dichloro-3-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.04 |
| Formel vægt | 174.9956 |